Learn More
KT185, MedChemExpress
Descripción
KT185 is an orally-bioavailable, brain-penetrant and selective ABHD6 inhibitor, with an IC50 0.21 nM in Neuro2A cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | KT185 |
| CAS | 1472640-86-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H33N5O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | O=C(N1N=NC(C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC(C(N4CCCCC4)=O)=C3)=C1)N5C(CCCC5)C6=CC=CC=C6 |
| Peso molecular (g/mol) | 519.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 519.64 |
| Porcentaje de pureza | 98.78% |
| Mostrar más |