Learn More
KT182, MedChemExpress
Código de producto. 16487667
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487667 5 mg 5 miligramos
16484918 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16487667 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY120177
MedChemExpress KT182 is a potent and selective inhibitor of α/β-hydrolase domain containing 6 (ABHD6), with an IC50 of 0.24 nM in Neuro2A cells.
KT182 is a potent and selective inhibitor of α/β-hydrolase domain containing 6 (ABHD6), with an IC50 of 0.24 nM in Neuro2A cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KT182
CAS 1402612-62-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H26N4O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (228.04 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 11 mg/mL (25.08 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(N1N=NC(C2=CC=C(C3=CC=CC(CO)=C3)C=C2)=C1)N4C(C5=CC=CC=C5)CCCC4
Peso molecular (g/mol) 438.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.52
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid