Learn More
Tocris Bioscience™ KT 5823
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30001227 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30001227 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1289/100U
Selective protein kinase G inhibitor
Selective inhibitor of protein kinase G (Ki values are 0.23, 4 and > 10 μM for inhibition of PKG, PKC and PKA respectively). Inhibits SNP-stimulated PKG activity with an IC50 of 60 nM in dispersed smooth muscle cells and has little effect on PKA activity at concentrations of up to 10 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KT 5823
CAS 126643-37-6
Cantidad 100 μg
Fórmula molecular C29H25N3O5
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.53
Pureza 95%
Peso molecular 495.535