Learn More
Tocris Bioscience™ KT 5720
Descripción
Potent, selective inhibitor of protein kinase A (Ki = 60 nM). Has no effect on PKG or PKC (Ki > 2 μM). Reversibly arrests human skin fibroblasts in the G1 phase.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | KT 5720 |
| CAS | 108068-98-0 |
| Cantidad | 100 μg |
| Fórmula molecular | C32H31N3O5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 537.61 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 537.62 |