Learn More
Tocris Bioscience™ KT 182
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18757846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18757846 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18757846 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6738/10
Potent, selective and irreversible α/β-hydrolase domain 6 (ABHD6) inhibitor
KT 182 is a potent, selective and irreversible α/β-hydrolase domain 6 (ABHD6) inhibitor (IC50 = 1.7 nM). KT 182 exhibits selectively for ABHD6 over other brain and liver serine hydrolases, but does exhibit some activity at carboxylesterase-1. KT 182 inhibits ABHD6 activity in the brain and liver in mice following intraperitoneal administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-[3 '-(Hydroxymethyl)[1,1 '-biphenyl]-4-yl]-1 H-1,2,3-triazol-1-yl](2-phenyl-1-piperidinyl)methanone
CAS 1402612-62-7
Cantidad 10 mg
Objetivo Hydrolase Inhibitors
Fórmula molecular C27H26N4O2
Pureza 0.98