Learn More
KS176, MedChemExpress
Código de producto. 16490348
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490348 5 mg 5 miligramos
16457888 10 mg 10 miligramos
16433837 50 mg 50 miligramos
16407706 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490348 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19753
MedChemExpress KS176 is a potent and selective inhibitor of the breast cancer resistance protein (BCRP) multidrug transporter (IC50 values are 0.59 and 1.39 (mu)M in Pheo A and Hoechst 33342 assays respectively). Displays no inhibitory activity against P-gp or MRP1.
KS176 is a potent and selective inhibitor of the breast cancer resistance protein (BCRP) multidrug transporter (IC50 values are 0.59 and 1.39 (mu)M in Pheo A and Hoechst 33342 assays respectively). Displays no inhibitory activity against P-gp or MRP1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KS176
Forma física Solid
CAS 1253452-78-6
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19N3O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (86.33 mM)
SMILES O=C(C1=C(NC(C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=O)C=CC=C1)NC3=CC=C(CCO)C=C3
Peso molecular (g/mol) 405.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.4
Porcentaje de pureza 98.01%