Learn More
Klever Cortador serie KS
Código de producto. 17739017
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la hoja:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Material de la hoja Tamaño de la unidad
17739017 Acero inoxidable paquete de 5
1 options
Código de producto. 17739017 Proveedor Klever N.º de proveedor KS101SSW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.83€
    159.25€ / paquete de 5
    Ahorro 34.58€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Cortador de la serie Klever KS con mango y carro de acero inoxidable de abertura amplia.
  • ¿Desea una herramienta de corte segura que sea especialmente fácil de desmontar porque solo conste de dos piezas (más hoja)? ¿Está buscando una cuchilla de seguridad que sea especialmente fácil de limpiar? Entonces, la cuchilla de seguridad Klever KS101SS-W es la indicada para usted.
    • Corta hasta cartón corrugado de 1,5 paredes, pero también casi cualquier otro material.
    • Apto para limpieza en autoclave
Especificaciones
Material de la hoja Acero inoxidable
Tipo de producto Cortador
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Color Plata