Learn More
IKA™ Agitador orbital digital KS 501
Código de producto. 15628155 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
15628155 Enchufe de la UE cada uno
1 options
Código de producto. 15628155 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025002985
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6175.00€
    5772.00€ / paquete de 1
    Ahorro 403.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Agitador orbital de laboratorio de perfil bajo con gran superficie de montaje.
  • Diámetro orbital de 30 mm
  • Ideal para recipientes con un volumen superior a 250 ml, p. ej., matraces redondos, Erlenmeyer, matraces de cultivo y frascos
  • Ideal para pruebas biológicas y microbiológicas de crecimiento y para la producción de soluciones de stock
  • Funcionamiento continuo (sin fin) incluso bajo cargas extremas
  • Función de temporizador
  • Los archivos adjuntos no están incluidos, por favor, pénganlos por separado
  • Interfaz RS 232 y USB integrados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 15 kg
Intervalo de velocidad De 0 a 300 rpm
Requisitos eléctricos 230/115/100 V, 50/60 Hz, 74 W
Tensión 100/115/230 V
Vataje 74 W
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Frecuencia 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 505 x 120 x 585 mm
Peso (métrico) 26 kg
Modelo KS 501 Digital
Pantalla LED de siete segmentos
Incluye Interfaz USB y RS 232 integrada, enchufe UE