Learn More
Estándares de prueba y calibración KS 5 μS, WTW™
Código de producto. 10123502
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10123502 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10123502 Proveedor WTW N.º de proveedor 300580
Comprobación sencilla del dispositivo mediante resistencias de ensayo de alta precisión con seguridad de medición óptima mediante soluciones patrón trazables al PTB/NIST.
  • Material de calibración y ensayo para mediciones de la conductividad
  • Resistencias de ensayo y soluciones de calibración para probar los medidores con función de conductividad, así como para calibrar el sistema desde el dispositivo y la célula de medición de conductividad.
  • Seguridad de medición óptima mediante soluciones patrón trazables al PTB/NIST
  • Comprobación sencilla del dispositivo mediante resistencias de ensayo de alta precisión
  • Kits de ensayo conformes a la farmacopea
  • Estándar de prueba y calibración 5 μS/cm a 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Vidrio de borosilicato
Densidad 1.2 g/cm3
Forma física Líquido
Color Incolora
Punto de ebullición 120°C
Cantidad 250 mL