Descripción
- Gran pantalla LED para ajustes de velocidad y tiempo
- Controles con recubrimiento antimicrobiano para la reducción de bacterias
- Control de temperatura por PID integrado (uso de dos sensores de temperatura PT 1000)
- Caja de conexiones en el espacio de trabajo para la conexión de un sensor de temperatura adicional, por ejemplo, PT 1000.60
- Control electrónico de temperatura y velocidad
- Interruptor del temporizador electrónico: De 0 a 999 h (ajustado por minutos o por horas)
- Refrigerador integrado opcional para la conexión a una unidad de refrigeración externa, p. ej., RC 2 básico/control
- La unidad se apaga automáticamente si se produce una alteración
- La unidad se detiene automáticamente si se levanta la cubierta
- Bandeja de recogida con manguera de drenaje en la parte trasera de la unidad
- Fácil uso
- Todas las funciones se pueden controlar y documentar con labworldsoft™
- Movimiento de agitación: Orbital
- Diámetro de órbita: 20 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de velocidad | De 10 a 500 rpm |
| Tensión | 100/115/230 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente a 80 °C |
| Vataje | 1120 W |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 258 x 330 x 330 mm |
| Peso (métrico) | 37 kg |
| Pantalla | LED |
| Rango de humedad | 0.8 |
| Mostrar más |