Learn More
IKA™ Agitador plano KS 260 Control NOL
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15895931 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 0 a 500 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad unitSize
15895931 De 0 a 500 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 15895931
Marca: IKA™ 0004278400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador plano y compacto con movimiento de giro ideal.
  • Ajuste electrónico de velocidad y temporizador
  • La pantalla digital permite leer la velocidad, la función de temporizador y los modos de funcionamiento
  • Reloj de conmutación de hora electrónico
  • Todas las funciones se pueden controlar y documentar con software labworldsoft™
  • Versión especial con sentido de giro inverso bajo demanda
  • Amplia gama de combinaciones de accesorios que permite el uso de casi todas las formas y tamaños de recipientes
  • Los archivos adjuntos no están incluidos, por favor, pénganlos por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 10 mm
Capacidad portante (métrico) 7,5 kg
Intervalo de velocidad De 0 a 500 rpm
Requisitos eléctricos 220/240 V, 100/120 V, 50/60 Hz, 45 W
Vataje 45 W
Frecuencia 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 360 x 98 x 420 mm
Peso (métrico) 8,8 kg
Pantalla LCD: Velocidad, temporizador
Incluye Interfaz RS 232
Intervalo del temporizador De 1 a 599 min