Descripción
- Ajuste electrónico de velocidad y temporizador
- Una pantalla digital permite leer la velocidad, la función de temporizador y los modos de funcionamiento
- Reloj de conmutación de hora electrónico: De 0 a 9 h 59 min o funcionamiento continuo (sin fin)
- Todas las funciones se pueden controlar y documentar con labworldsoft™
- Versión especial con sentido de giro inverso bajo demanda
- Amplia gama de combinaciones de accesorios que permite el uso de casi todas las formas y tamaños de recipientes
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de velocidad | De 0 a 800 rpm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 50 °C |
| Vataje | 45 W |
| Tipo de producto | Agitador orbital |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 316 x 270 x 98 mm |
| Peso (métrico) | 9,8 kg |
| Pantalla | LCD |