Learn More
Estándares de prueba y calibración KS 100 μS, WTW™
Código de producto. 10445232
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
300 ML
10445232 250 mL 300 ML
1 options
Código de producto. 10445232 Proveedor WTW N.º de proveedor 300578
Para los sistemas de medición de conductividad, existen diferentes métodos de comprobación:el sistema, incluida la celda de medición, puede calibrarse con soluciones estándar certificadas debidamente trazables. No es necesario realizar un ajuste debido a la estabilidad a largo plazo de los materiales de electrodos utilizados. Los kits especiales contaienen todas las piezas necesarias para probar los sistemas de medición de conductividad
  • Estándar de prueba y calibración 100 μS/cm a 25 °C
  • Resistencias de ensayo y soluciones de calibración para probar los medidores con función de conductividad, así como para calibrar el sistema desde el dispositivo y la célula de medición de conductividad.
  • Seguridad de medición óptima mediante soluciones patrón trazables al PTB/NIST
  • Comprobación sencilla del dispositivo mediante resistencias de ensayo de alta precisión
  • Kits de ensayo conformes a la farmacopea
  • El sistema, incluida la medición
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Vidrio de borosilicato
Densidad 1.2 g/cm3
Forma física Líquido
Color Incolora
Punto de ebullición 120°C
Cantidad 250 mL