Learn More
Fisherbrand™ Krystal™ Clear Bottom Microplate, 96-Well
Código de producto. 12469297
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
12469297 Negro paquete de 100
1 options
Código de producto. 12469297 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor 215003
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimized for fluorescence and luminescence. Fisherbrand™ Krystal™ Clear Bottom Microplate, 96-Well uses ultra-sonic welding to connect a flat, optically clear base to a solid white or black top plate with no leakage, enabling excellent accuracy and reproducibility of photometric readings.
A clear bottom microplate with opaque sides (available in black or white) assembled using a proprietary ultra-sonic welding technique in a clean room environment.
  • Opaque walls to prevent well-towell crosstalk
  • Clear plate bottom permits direct microscopic viewing
  • Thickness of bottom 0.75mm
  • For use with top or bottom reading instruments
  • Standard ANSI/SLAS format
  • Well volume of 350μL
  • Constructed from ultra pure grade polystyrene
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI, SLA
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Instruments that read from the bottom, or the top and bottom of the plate
Material Polystyrene
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Round
Para utilizar con (aplicación) Fluorescence and luminescence
N.° por paquete 100
Color de la camisa Negro
Color de pocillo Clear Bottom
Longitud (métrico) 127.6 mm
Anchura (métrico) 85.6 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 6.3 mm