missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KRT78 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17162144 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17162144 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17162144 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor PA5114287

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

KRT78 Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KRT78
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica KRT78
N.º de referencia del gen Q8N1N4
Alias de gen CK-78; Cytokeratin-78; K5B; K78; Kb40; keratin 5b; keratin 78; keratin 78, type II; keratin, type II cytoskeletal 78; Keratin-5b; Keratin-78; KRT78; Type-II keratin Kb40
Símbolos de los genes KRT78
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human KRT78 (aa 11-60).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 196374
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.