Learn More
KRN7000, TRC
Código de producto. 30012582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012582 0.5 mg 0.50 miligramo
30003611 10 mg 10 miligramos
30012426 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012582 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK6600000.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158021-47-7
Fórmula molecular C50 H99 N O9
Peso molecular (g/mol) 858.32
Nombre IUPAC N-[(2S,3S,4R)-3,4-dihidroxi-1-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxoxanoxan-2-il]oxioctadecan-2-il]hexacosanamida
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KRN7000
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C50H99NO9/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-29-31-33-35-37-39-45(54)51-42(41-59-50-49(58)48(57)47(56)44(40-52)60-50)46(55)43(53)38-36-34-32-30-28-16-14-12-10-8-6-4-2/h42-44,46-50,52-53,55-58H,3-41H2,1-2H3,(H,51,54)/t42-,43+,44+,46-,47-,48-,49+,50-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 857.732