Learn More
KRIBB11, MedChemExpress
Código de producto. 16489746
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489746 50 mg 50 miligramos
16484476 100 mg 100 miligramos
16483198 10 mg 10 miligramos
16482666 25 mg 25 miligramos
16405937 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16489746 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100872
MedChemExpress KRIBB11 is an inhibitor of Heat shock factor 1 (HSF1), with IC50 of 1.2 μM.
KRIBB11 is an inhibitor of Heat shock factor 1 (HSF1), with IC50 of 1.2 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KRIBB11
CAS 342639-96-7
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H12N6O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 27 mg/mL (94.98 mM)
SMILES CNC1=CC=C([N+]([O-])=O)C(NC2=CC3=C(NN=C3)C=C2)=N1
Peso molecular (g/mol) 284.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.27
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death