Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución Krebs-Ringer, tamponada con HEPES
Código de producto. 15428779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428779 500 mL 500 ml
15438779 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428779 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J67795.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.78€
    116.65€ / 500 ml
    Ahorro 25.13€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Tampón fisiológico estándar adecuado para varios experimentos de captura de imágenes de calcio. También suele utilizarse como agente conservante.
Standard physiological buffer that is suitable for various calcium imaging experiments. It is also used as a preserving agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Krebs-Ringer Solution
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.