Learn More
KR-33493, MedChemExpress
Código de producto. 16489706
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489706 50 mg 50 miligramos
16473158 10 mg 10 miligramos
16464446 100 mg 100 miligramos
16415897 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489706 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100755
MedChemExpress KR-33493 is a potent inhibitor of Fas-mediated cell death (FAF1).
KR-33493 is a potent inhibitor of Fas-mediated cell death (FAF1).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KR-33493
CAS 1021497-97-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H18BrN3O3S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (67.34 mM)
SMILES OC(C1=NN(CCC2=CC=CC=C2)C=C1NC(CSC3=CC=C(Br)C=C3)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 460.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.34
Porcentaje de pureza 99.75%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation