Learn More
Bohlender™ Varillas agitadoras de vidrio KPG
Código de producto. 10136500
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
350 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10136500 350 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10136500 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor C38709
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un flujo tangencial con poca turbulencia en matraces de fondo redondo con cuellos de junta esmerilada.
  • Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
  • Resistencia química universal
  • Conformidad con la FDA.
  • Varilla agitadora KPG con doble pivote fabricado con vidrio de borosilicato pulido y esmerilado
  • Pala de agitador inclinable en forma de luna con ranura de doble cara completamente fabricada con PTFE
  • Para recipientes con una junta esmerilada de 29/32
  • Las palas están disponibles por separado y se pueden montar de forma adicional
Especificaciones
Descripción Resistencia química universal
Diámetro del eje (métrico) 10 mm
Para utilizar con (equipo) Matraces de fondo redondo con junta esmerilada 29/32
Para utilizar con (aplicación) Creación de flujo tangencial con poca turbulencia
Longitud (métrico) 350 mm
Temperatura (métrico) De -200 °C a +250 °C
Tipo Ejes de agitador de vidrio