Learn More
KP496, MedChemExpress
Descripción
KP496 is a selective, dual antagonist for Leukotriene D4 receptor and Thromboxane A2 receptor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | KP496 |
| CAS | 217799-03-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C31H34ClN3O7S3 |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=CC=C1S(=O)(N(CCCCNS(=O)(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)CC3=CC=CC(OCC4=NC(C(C)C)=CS4)=C3)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 692.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 692.27 |
| Porcentaje de pureza | 95.81% |
| Mostrar más |