Learn More
MedChemExpress Koumine
Código de producto. 16411638
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16411638 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16411638 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN1440
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress Koumine is an alkaloid separated from Gelsemium elegans, shows potent anti-tumor activity. Koumine up-regulates the Bax/Bcl-2 ratio and caspase-3 expression in human breast cancer cells. Koumine has anxiolytic, antistress, antipsoriatic, and analgesic activities, protects against the development of arthritis in Rheumatoid arthritis (RA) animal models.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Peso molecular 306.4 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 1358-76-5
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.53%
Solubilidad DMSO : 31.25 mg/mL (101.99 mM∣Need ultrasonic)