Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de microfiltración Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ con soporte de acero inoxidable (90mm)
Description
- Diseñado para volúmenes de muestra grandes o muestras con altas cargas de partículas que tenderían a obstruir un filtro de 47 mm de diámetro
- Utilizado para filtrar soluciones viscosas o proteicas o para producir filtrado ultralimpio
- Las tasas de filtración son hasta cuatro veces más rápidas que con filtros de 47 mm
- El embudo se gradúa de 300 a 1000 mL en incrementos de 50 mL
- El tamaño del prefiltro es de 70 mm de diámetro; el área aproximada del filtro es de 38,5²
- La capacidad máxima del embudo es de 1100 ml
- Suministrado con una pantalla de soporte de acero inoxidable 304, base de soporte de cristal, embudo graduado de 300 mL, abrazadera de aluminio anodizado y tapón de silicona #8
- Conexión a un matraz de filtración de 1 litro (disponible como accesorio) hecho con un tapón de silicona #8
- Malla de acero inoxidable: 80x80, 304 SS, 0,0055 in. Tamaño de la abertura, 19,4% de área abierta, 0,007 in. diámetro del alambre
- Fabricado a partir de vidrio borosilicato de baja extracción y expansión 33, conforme a USP los requisitos de los Tipos I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Specifications
Specifications
| Desechables | Reutilizable |
| Material | Acero inoxidable (316) |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 1 L |
| Anchura (imperial) | 13,75 in |
| Anchura (métrico) | 35 cm |
| Altura (imperial) | 6,31 in |
| Altura (métrico) | 16 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Conjunto de filtración y bomba de vacío |