Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de microfiltración con soporte de vidrio fritado y junta esmerilada (90 mm) Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™
Código de producto. 11867513
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11867513 1 L 1 PCS
11877513 2 L 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11867513 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 9538250090
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para el análisis de filtración de grandes volúmenes de líquidos corrosivos o muestras con altas cargas de partículas que tenderían a obstruir un filtro de 47 mm de diámetro
Esta unidad también se recomienda para filtrar grandes volúmenes de disolventes para HPLC.
  • La conexión de vidrio esmerilado elimina la contaminación con ftalatos que puede producirse al utilizar tapones de silicona o neopreno
      Cada aparato se suministra con un embudo de 1000 ml; 90 mm, porosidad de 40 a 60 micrómetros, base de soporte de vidrio fritado; abrazadera de aluminio anodizado y matraz de filtración.
    • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio
Tipo Conjunto para microfiltración
Volumen (métrico) 1 L