Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de microfiltración con soporte de vidrio fritado y junta esmerilada (47mm) Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™
Descripción
Recomendados para el análisis de filtración rutinario de líquidos corrosivos y la eliminación de partículas de disolventes para HPLC.
- Recomendados para el análisis de filtración rutinario de líquidos corrosivos y la eliminación de partículas de disolventes para HPLC.
- La conexión esmerilada elimina la contaminación con ftalatos que puede producirse al utilizar tapones de silicona o neopreno
- La base de soporte tiene una frita de vidrio porosa de 40-60 micras y una conexión de vacío integrada situada sobre la punta de goteo para evitar la contaminación de la línea de vacío con gotas de filtrado
- Cada aparato viene equipado con un embudo, una abrazadera de aluminio anodizado, una base de soporte de vidrio fritado de 47 mm y un matraz de filtración
- Las juntas son 40/35
- Fabricado a partir de vidrio borosilicato de baja extracción y expansión 33, conforme a USP los requisitos de los Tipos I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Reutilizable |
| Material | Vidrio |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Conjunto para microfiltración |
| Volumen (métrico) | 500 ml (embudo), 2000 ml (matraz) |
| Para utilizar con (equipo) | Conjunto de filtración y bomba de vacío |