Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de microfiltración con soporte de vidrio fritado y junta esmerilada (47mm) Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™
Código de producto. 11858482
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 ml (embudo), 4000 ml (matraz)
300 ml (embudo), 1000 ml (matraz)
500 ml (embudo), 2000 ml (matraz)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11858482 300 ml (embudo), 1000 ml (matraz) cada uno
11868522 500 ml (embudo), 2000 ml (matraz) cada uno
11719055 1000 ml (embudo), 4000 ml (matraz) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11858482 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 9538250000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recomendados para el análisis de filtración rutinario de líquidos corrosivos y la eliminación de partículas de disolventes para HPLC.
  • La conexión esmerilada elimina la contaminación con ftalatos que puede producirse al utilizar tapones de silicona o neopreno.
  • La base de soporte tiene una frita de vidrio de porosidad de 40 a 60 micrómetros y una conexión de vacío integrada, ubicada sobre la punta de goteo que evita la contaminación de la línea de vacío con gotas de la filtración.
  • Cada aparato se suministra con un embudo, una abrazadera de aluminio anodizado, una base de soporte de vidrio fritado de 47 mm y un matraz de filtración.
  • Las juntas son 40/35
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio
Tipo Conjunto para microfiltración
Volumen (métrico) 300 ml (embudo), 1000 ml (matraz)