Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de microfiltración Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ con soporte de vidrio fritado y frasco estilo GL 45 (47 mm)
Código de producto. 11832923
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11832923 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 11832923 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 9537505347
Diseñado para recoger el filtrado directamente en un frasco para medios
  • Se suministra con embudo, pinzas, base de soporte de vidrio fritado, adaptador de tubos, tapón de PBT, anillo de sellado y frasco de vacío/presión
  • La base de soporte se conecta directamente al frasco con un tapón exclusivo y un anillo de sellado
  • Disco de vidrio fritado de porosidad de 40 a 60 micras sellado
  • Vacío y presión nominal de 1 a 1,5 bar
  • El filtrado se recoge directamente en un frasco para medios cuando se utiliza un conjunto de filtración de membrana estándar
  • Todos los componentes son esterilizables en autoclave con vapor
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio
Tipo Conjunto para microfiltración
Volumen (métrico) 1 L
Anchura (imperial) 4 pulg
Anchura (métrico) 10,2 cm
Altura (imperial) 14,5 in
Altura (métrico) 36,8 cm