Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de microfiltración Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ con soporte de vidrio fritado (90mm)
Código de producto. 13451979
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
13451979 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 13451979 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 9537550090
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para volúmenes de muestra grandes o muestras con altas cargas de partículas que tenderían a obstruir un filtro de 47 mm de diámetro
El conjunto con soporte de vidrio fritado se utiliza para la filtración general.
  • Las tasas de filtración son hasta cuatro veces más rápidas que con filtros de 47 mm
  • El embudo está graduado de 300 a 1000 ml en incrementos de 50 ml
  • La capacidad máxima del embudo es de 1100 ml
  • El tamaño del prefiltro es de 70 mm de diámetro; el área de filtración aproximada es de 38,5 cm2
  • La conexión al matraz de filtración de 1 litro (disponible como accesorio) se realiza mediante un tapón de silicona n.º 8.
  • La unidad se suministra con una base de soporte de vidrio fritado con una porosidad de 40 a 60 micrómetros, un embudo graduado de 1 litro, unas pinzas de aluminio anodizado y un tapón de silicona n.º 8.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio
Volumen (métrico) 1 L
Anchura (imperial) 13,75 in
Anchura (métrico) 35 cm
Altura (imperial) 6,31 in
Altura (métrico) 16 cm