Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de microfiltración Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ con soporte de vidrio fritado (47mm)
Código de producto. 11828482
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
300 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11828482 300 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 11828482 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 9537550000
Se utiliza para filtración general y está diseñado para soportar hasta 500 ml de muestras líquidas para el análisis de partículas o contaminación microbiológica
  • Se suministra con una base de soporte de vidrio fritado con una porosidad de 40 a 60 micrómetros, un embudo graduado de 300 ml, unas pinzas de aluminio anodizado y un tapón de silicona n.º 8.
  • Los embudos están graduados de 100 a 250 ml en incrementos de 25 ml
  • El tamaño del prefiltro es de 35 mm
  • El área de filtración aproximada es de 9,6cm2
  • La conexión al matraz de filtración de 1 litro (disponible como accesorio) se realiza mediante un tapón de silicona n.º 8.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio
Incluye Base de soporte de vidrio fritado, embudo graduado de 300 ml, abrazadera de aluminio anodizado y tapón de silicona n.º 8
Volumen (métrico) 300 mL
Anchura (imperial) 3 pulg
Anchura (métrico) 7,6 cm
Altura (imperial) 9 in
Altura (métrico) 22,9 cm