Learn More
DWK Life Sciences Empalme de EFTE para columna de cromatografía Kimble™ Kontes™ para tubos de 3/16 pulgadas
Código de producto. 12953521 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para DE de 0,18 pulgadas Tubos de conducción
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12953521 Para DE de 0,18 pulgadas Tubos de conducción cada uno
1 options
Código de producto. 12953521 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4208221019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.64€
    6.89€ / paquete de 1
    Ahorro 1.75€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Se utilizan tuercas y empalmes de tubos para realizar conexiones entre los tubos y los conectores de cierre de las columnas CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™ y DISPOSAFLEX™ y los conjuntos de filtración ULTRA-WARE™.
  • Empalme sin brida de EFTE para tubos con diámetro externo de 3/16 pulg
  • Para su uso con tuercas macho de la serie 420821
  • Caja de 1
  • Piezas de repuesto en kit de accesorios estándar ULTRA-WARE™
Especificaciones
Tipo Empalme
Para utilizar con (equipo) Para DE de 0,18 pulgadas Tubos de conducción
Material ETFE
Cantidad Cada uno