Learn More
DWK Life Sciences Tuerca de PEEK para columna de cromatografía Kimble™ Kontes™ para tubos de 3/16 pulgadas
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Tuerca de PEEK para tubos con diámetro externo de 3/16 pulgadas
- Rosca de 5/16-24 pulgadas
- Se utilizan con los empalmes sin brida de la serie 420822
- Caja de 1
- Piezas de repuesto en kit de accesorios estándar ULTRA-WARE™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tuerca para tubos |
| Tamaño de rosca | 0,312 a 24 UNF |
| Para utilizar con (equipo) | Para DE de 0,18 pulgadas Tubos de conducción |
| Material | PEEK |
| Cantidad | Cada uno |