Learn More
DWK Life Sciences Viales de suero Kimble™ Kontes™ de vidrio borosilicatado KG-33 con sello de aluminio
Descripción
Los viales de suero Kimble™ esterilizables en autoclave son ideales para la manipulación, contención y almacenamiento de una variedad de líquidos.
- El diseño especial añade resistencia para aplicaciones de liofilización
- Los viales de suero son más ligeros que los frascos moldeados, con tolerancias y uniformidad de vidrio más estrictas
- El diseño especial de reflujo proporciona facilidad de uso para los tapones de liofilización
- Esterilizable en autoclave
Los cierres de aluminio, los tapones y los septos están disponibles por separado - Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | A |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la manipulación, la contención y el almacenamiento de una variedad de líquidos |
| Material (sello) | Aluminio |
| Volumen (imperial) | 0,5 dr. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E438, Tipo I, Clase A |
| Mostrar más |