Learn More
DWK Life Sciences Tapas y tapones con septo de silicona con revestimiento de PTFE Kimble™ Kontes™
Código de producto. 16502140 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
16502140 24 mm paquete de 24
1 options
Código de producto. 16502140 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 7741610024
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
KIMBLE™ Los tapones y cierres de silicona con revestimiento de PTFE de KONTES™ están diseñados para usarse con tapones abiertos para acceder al contenido del recipiente mediante jeringuilla. El revestimiento de PTFE resistente químicamente mantiene la integridad de la muestra, mientras que el respaldo de silicona permite perforaciones repetidas.
  • Excelente para su uso con tapones de parte superior abierta para acceder al contenido del recipiente con una jeringa
  • El revestimiento de PTFE altamente resistente a productos químicos mantiene la integridad del contenido
  • El dorso de caucho de silicona permite la punción repetida a través del sellado
  • Resiste la perforación
  • Esterilizable en autoclave
  • Se recomienda su uso en todos los muestreadores automáticos que utilicen viales de rosca
  • Todos los septos miden 0,065 in gruesor (0,005 in PTFE / 0,060 in caucho de silicona)
Especificaciones
Color Gris
Material Caucho de silicona recubierto de PTFE
N.º por caja 24 cajas
Esterilidad No estéril
Diámetro (métrico) 24 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Forma redonda
Tipo de producto Septos