Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ KONTES™ ULTRA-WARE filtro Bottom-of-the-Bottle de entrada de 2 μm, acero inoxidable, para 0,125 in Tubería
Código de producto. 12983521
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud global (métrico):
44,45 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
12983521 44,45 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12983521 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 9539161002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    145.40€ / paquete de 1
    Ahorro 28.60€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-03-2027
KIMBLE™ KONTES™ ULTRA-WARE μ2 m Filtro Bottom-of-the-Bottle de entrada, acero inoxidable, para 0,125 in. Tubos.KIMBLE™ KONTES™ El filtro Bottom-of-the-Bottle de entrada ULTRA-WARE de 2 μm es un filtro de entrada de disolvente de acero inoxidable con tuerca y férula 0,25-28 PEEK para conexión a tubos de 0,125 in. Diámetro exterior 0,50 in., longitud 1,75 in.. S
  • Filtro de entrada ULTRA-WARE de 2 μm Bottom-of-the-Bottle™
  • Construcción en acero inoxidable con tuerca 1/4-28 PEEK
  • Incluye férula para la conexión a 0,125 in. Tubería
  • Diámetro exterior 1/2 in, Longitud 1-3/4 in
  • Vendido individualmente (Cantidad de caja: 1)
Especificaciones
Tipo Filtro
Diámetro interior (métrico) 12,7 mm
Para utilizar con Ultra-Ware™ Kit de conexión de tubos de versión estándar
Longitud global (métrico) 44,45 mm
Material Acero inoxidable