Learn More
DWK Life Sciences Tubos de PTFE Kontes™ Kimble™
Código de producto. 15370158
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,031 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Tamaño de la unidad
15370158 0,031 in cada uno
1 options
Código de producto. 15370158 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4208230116
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
KIMBLE™ KONTES™ El tubo de PTFE es químicamente inerte y adecuado para aplicaciones a baja presión. Las tolerancias de precisión en el diámetro exterior aseguran conexiones fiables con tuercas y férulas sin bridas, y el tubo está diseñado para una fácil conexión a Flex-Columns™.
Químicamente inerte; adecuado para aplicaciones de baja presión
  • Construcción de PTFE químicamente inerte, adecuada para aplicaciones a baja presión
  • Tolerancias de diámetro exterior de la tubería O.D. de 0,063 in Mantenida en ±0,001 in, asegurando una buena conexión con tuercas y férulas sin brida
  • Diseñado para facilitar la conexión con Flex-Columns™
  • Disponible en longitudes de 10 ft
Especificaciones
Tipo Tubos
Diámetro exterior (imperial) 0,063 in
Diámetro interior (imperial) 0,031 in
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para aplicaciones de baja presión
Longitud global (imperial) 10 pies
Material PTFE