Learn More
DWK Life Sciences™ Aparato de destilación de sulfitos Kimble™ Kontes™ Monier–Williams
Código de producto. 15174643 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15174643 1000 ml 1 unidad
1 options
Código de producto. 15174643 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor 5138000000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-07-2027
Includes
Con el aparato completo se suministran cinco abrazaderas.
Para la determinación de sulfitos libres y una porción reproducible de los sulfitos ligados en alimentos, tales como los productos con adición de carbonilo.
  • Capacidad del matraz: 1000 ml (33,81 oz)
  • Capacidad del embudo: 250 ml (8,45 oz)
  • Articulaciones: 24/40
  • Conexión de manguera: #2
  • Aprox. Altura total: 595 mm (23,43 in)
  • Aprox. Ancho total: 300 mm (11,81 in)
Para garantizar un sellado completo durante el análisis, cada junta se debe fijar.
Especificaciones
Anchura (métrico) 300 mm
Incluye Cinco abrazaderas
Altura (métrico) 595 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la determinación de sulfitos libres y una porción reproducible de los sulfitos ligados en alimentos, tales como los productos con adición de carbonilo
Tipo Aparato de destilación de sulfitos Monier-Williams
Material Vidrio de borosilicato
Altura (imperial) 23,42 in
Capacidad 33,81 oz, 1000 ml
Certificaciones/conformidad USP Tipo I y ASTM E438 Tipo I, Clase A
Capacidad (métrico) 1000 ml
Anchura (imperial) 11,81 in
Capacidad (imperial) 33,81 oz