Learn More
DWK Life Sciences Micropipetas desechables de borosilicato con soporte Kimble™
Código de producto. 13085803
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
32 mm
41 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
13085803 32 mm paquete de 100
13015813 41 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13085803 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 7645000002
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Medir microcantidades de líquido en el laboratorio utilizando Kimble™ Pipetas microdesechables de borosilicato con soporte.
  • Barato
  • puede desechar cada tubo después de su uso
  • El llenado es sencillo
  • La acción capilar, no la succión aplicada externamente, atrae el fluido hacia el tubo
  • Para dispensar el líquido, simplemente apriete la per
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438
Diámetro interior (imperial) 0,0111 in
Diámetro exterior (imperial) 0,03 in
Diámetro interior (métrico) 0,2819 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,762 mm
Material Vidrio de borosilicato
Incluye 1 conjunto de bombilla y 1 vial dispensador
Longitud (imperial) 1,25 in
Longitud (métrico) 32 mm
Tipo Micropipetas
Desechables Un solo uso