Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Micropipetas desechables de borosilicato con soporte Kimble™
Descripción
- Barato
- puede desechar cada tubo después de su uso
- El llenado es sencillo
- La acción capilar, no la succión aplicada externamente, atrae el fluido hacia el tubo
- Para dispensar el líquido, simplemente apriete la per
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E438 |
| Diámetro interior (imperial) | 0,0219 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,0314 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,5562 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,7975 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Incluye | 1 conjunto de bombilla y 1 vial dispensador |
| Longitud (imperial) | 1,61 in |
| Color | Clear |
| Mostrar más |