Learn More
DWK Life Sciences Matraces de recuperación de pared sólida Kontes™ con gránulos cuadrados, junta cónica estándar exterior
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Ideal para su uso en rotavapores
El instrumental de vidrio con revestimiento de plástico Kimble Chase KimCote™ proporciona una medida de seguridad adicional en caso de rotura
- Matraz de un solo cuello con junta exterior cónica estándar
- Diseñados para facilitar la recuperación de productos de reacción
- Se puede acceder al contenido total con una espátula normal o de caucho
- La parte inferior se adapta a mantas calefactoras estándar
- Grosor de pared uniforme y descentrado mínimo
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 2.36 pulg |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado |
| Para utilizar con (aplicación) | Las juntas de gránulos cuadradas ofrecen una excelente sujeción a los gránulos de las uniones estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Evaporador giratorio |
| Incluye | Juntas de cordón cuadrado |
| Estilo de cuello | Individual |
| N.º por caja | 1/Cs. |
| Tipo de producto | Flask |
| Junta cónica estándar | 24/40 |
| Mostrar más |