Learn More
DWK Life Sciences Columnas económicas Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Código de producto. 12943351 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
1200 mm
Capacidad de columna:
25 ml
49 ml
74 ml
98 ml
147 ml
638 mL
Cantidad:
5/caja
Cada uno
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad de columna Cantidad Tamaño de la unidad
12943351 100 mm 49 ml Cada uno cada uno
11772364 100 mm 49 ml 5/caja paquete de 5
11782364 200 mm 98 ml 5/caja 5 PCS
17278630 1200 mm 638 mL Cada uno cada uno
12983351 200 mm 98 ml Cada uno cada uno
12973351 150 mm 74 ml 5/caja paquete de 5
12913361 300 mm 147 ml 5/caja paquete de 5
12933351 50 mm 25 ml 5/caja paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12943351 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4204012510
 Artículo restringido
Perfectas para su uso con sistemas FPLC™, bombas peristálticas o flujo por gravedad a 15 psi
Utilice columnas con intercambio de iones, afinidad, filtración en gel y medios de interacción hidrófoba.
  • Vidrio de borosilicato duradero
  • Con adaptadores de flujo
  • Los extremos de la columna esmerilados con precisión forman cierres positivos con tapones por lo que no presentarán fugas ni se 'estirarán' bajo presión
  • Tapón de rosca de depósito fácil de retirar no saldrá expulsado bajo presión
  • El depósito acepta embudos y depósitos de vidrio complementarios
  • Conexiones de entrada y salida de polipropileno Luer-Lock
  • El soporte del lecho tiene un disco de polietileno de 20 μm que retiene la mayoría de medios para cromatografía acuosa de baja presión
  • Las columnas aceptan adaptadores de flujo para ajustar la altura del lecho Flex-Column (se piden por separado)
Especificaciones
Presión máxima 14,5 psi
Tamaño de poro 20 μm
Capacidad de columna 49 ml
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio borosilicatado tipo I clase A
Material de soporte Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipos de conector Luer Lock macho
Área de corte transversal 4,91 cm3
Método de esterilización 2 N de NaOH o etanol al 100 %
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 a 50 °C
Cantidad Cada uno
Para utilizar con (aplicación) Medios de interacción hidrófoba, filtración en gel, afinidad e intercambio iónico
Con desactivación terminal Sí
Tipo Columna de cromatografía Economy
Diámetro interior (métrico) 25 mm