Learn More
DWK Life Sciences Columnas económicas Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Description
Perfectas para su uso con sistemas FPLC™, bombas peristálticas o flujo por gravedad a 15 psi
Utilice columnas con intercambio de iones, afinidad, filtración en gel y medios de interacción hidrófoba.
- Vidrio de borosilicato duradero
- Con adaptadores de flujo
- Los extremos de la columna esmerilados con precisión forman cierres positivos con tapones por lo que no presentarán fugas ni se 'estirarán' bajo presión
- Tapón de rosca de depósito fácil de retirar no saldrá expulsado bajo presión
- El depósito acepta embudos y depósitos de vidrio complementarios
- Conexiones de entrada y salida de polipropileno Luer-Lock
- El soporte del lecho tiene un disco de polietileno de 20 μm que retiene la mayoría de medios para cromatografía acuosa de baja presión
- Las columnas aceptan adaptadores de flujo para ajustar la altura del lecho Flex-Column (se piden por separado)
Specifications
Specifications
| Presión máxima | 14,5 psi |
| Tamaño de poro | 20 μm |
| Capacidad de columna | 98 ml |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado tipo I clase A |
| Material de soporte | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Tipos de conector | Luer Lock macho |
| Área de corte transversal | 4,91 cm3 |
| Método de esterilización | 2 N de NaOH o etanol al 100 % |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 a 50 °C |
| Show More |