Learn More
DWK Life Sciences Accesorios de cromatografía Flex-Column Kimble™ Kontes™:Dentados
Código de producto. 15844535
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
D.I. de 0,15 cm (1/16 pulg) Tubos a Luer hembra
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
15844535 D.I. de 0,15 cm (1/16 pulg) Tubos a Luer hembra paquete de 10
1 options
Código de producto. 15844535 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4204080000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.20€
    49.24€ / paquete de 10
    Ahorro 11.96€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Fabricadas con polipropileno
  • Paquete de 10
Especificaciones
Tipo Dentados
Para utilizar con D.I. de 0,15 cm (1/16 pulg) Tubos a Luer hembra