Descripción
- Kimble™ Kontes™ Tubo de jeringuilla FEP fabricado con etileno propileno fluorado (FEP) para una excelente resistencia química
- Diseñado para facilitar la conexión a CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™ y ULTRA-WARE™ sistemas
- Disponible en dos tamaños: diámetro interior 5/32 in / diámetro exterior 1/4 in o diámetro interior 0,063 in / diámetro exterior 0,125 in
- Longitud del tubo: 10 ft
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubos |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de baja presión |
| Diámetro interior (imperial) | 0,063 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,125 in, 0,0317 cm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,063 in |
| Longitud global (imperial) | 10 pies |
| Longitud global (métrico) | 3,48 m |
| Material | FEP y PTFE |