Learn More
DWK Life Sciences™ Columna de destilación Vigreux Kontes™ Kimble™ con juntas cónicas estándar
Código de producto. 16331686 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
24/40
Altura (métrico):
300mm
Unit Size:
cada uno
Product Code. Junta cónica estándar Altura (métrico) Unit Size
16331686 24/40 300mm cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16331686 Supplier DWK Life Sciences™ Supplier No. 5035000222
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-05-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Columna de destilación Vigreux con ranuras que recorren toda la longitud y mejoran el contacto entre el vapor y el líquido. Una gama de columnas de distintas longitudes (130 mm, 150 mm o 300 mm) para una amplia variedad de tamaños de junta.
  • KIMAX™ La columna tiene una junta exterior cónica estándar en la parte superior y una junta interior cónica estándar en la parte inferior.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato de 33 expansiones y baja capacidad de extracción conforme a USP Tipo I y ASTM Requisitos E438, Tipo I, Clase A
  • Opciones:
    • Longitud de la columna: 130 mm, 14/20 juntas cónicas estándar
    • Longitud de columna: 150 mm, 24/40 juntas cónicas estándar
    • Longitud de la columna: 300mm, 19/22 juntas cónicas estándar
    • Longitud de columna: 300mm, 24/40 juntas cónicas estándar
Specifications
Altura (métrico) 300mm
Tipo Columna Vigreux
Altura (imperial) 11,8 in
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
Junta cónica estándar 24/40