Learn More
DWK Life Sciences Disco de polietileno Kontes™ Kimble™ para Disposaflex™
Código de producto. 10749175
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Disco 30 a 50 μm
Disco, 20 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10749175 Disco, 20 μm paquete de 100
11608228 Disco 30 a 50 μm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10749175 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4201620020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.75€
    61.77€ / paquete de 100
    Ahorro 14.98€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Para columnas de cromatografía Disposaflex
  • En paquetes de 100 unidades.
Especificaciones
Tipo Disco, 20 μm
Para utilizar con Columnas de cromatografía Disposaflex
Material Polietileno