Learn More
DWK Life Sciences Componentes Kimble™ Kontes™ para sistema de tapón de filtración Ultra-Ware™™
Descripción
- Frita de soporte de vidrio con gran porosidad: 47 mm (1,85 pulg.)
- Abrazadera de tornillo superior: 47 mm (1,85 pulg.)
- Punta de goteo: PTFE
- Espiga para manguera: PFA, 6,35 mm (0,25 pulg.)
- Tapa de filtración: GL 45
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Reusable |
| Material | Fritted Glass |
| Esterilidad | Non-sterile |
| N.º por caja | 1/caja |
| Tipo | Frita de soporte |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de tapón de filtración Ultra-ware™ |