Learn More
DWK Life Sciences™ Adaptador de entrada para matraz Kimble™ Kontes™, Monier-Williams, junta 24/40
Código de producto. 15120526 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
24/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
15120526 24/40 cada uno
1 options
Código de producto. 15120526 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor 5138010000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    106.67€ / paquete de 1
    Ahorro 6.33€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-06-2027
Piezas de componentes del aparato de destilación de sulfitos Monier-Williams que se utiliza para la determinación de la carencia de sulfitos y una parte reproducible de los sulfitos ligados en los alimentos, tales como los productos de adición de carbonil
  • Adaptador de entrada de matraz
  • Junta cónica estándar 24/40
  • Caja de 1
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Tipo Adaptador de entrada de matraz
Junta cónica estándar 24/40