Learn More
DWK Life Sciences Uniones de PEEK para columnas de cromatografía Kimble™ Kontes™
Código de producto. 12913521
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca:
F1/4-28 a F5/16-24
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca Tamaño de la unidad
12913521 F1/4-28 a F5/16-24 cada uno
1 options
Código de producto. 12913521 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4208183305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.10€
    37.89€ / paquete de 1
    Ahorro 9.21€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-03-2027
KIMBLE™ Las uniones de columna de cromatografía™ KONTES conectan tubos y conexiones finales para CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™, DISPOSAFLEX™ columnas y ULTRA-WARE™ conjuntos de filtración. Compatible con conexiones sin brida y tuercas y férulas estándar para tubos.PEEK
  • PEEK La unión roscada interna conecta la tubería y los accesorios de extremo
  • Compatible con accesorios sin brida
  • Para su uso con CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™, DISPOSAFLEX™ columnas y ULTRA-WARE™ conjuntos de filtración
  • Para usar con tuercas macho de 420821 serie
  • Pieza de repuesto en ULTRA-WARE™ el kit de accesorios estándar
  • Caja de 1 unidad
Especificaciones
Tipo Unión
Tamaño de rosca F1/4-28 a F5/16-24
Para utilizar con Flangeless adecuado
Material PEEK