Learn More
DWK Life Sciences Depósito para cromatografía con juntas Kontes™ Kimble™
Código de producto. 13511990
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
13511990 250 mL cada uno
13491239 100 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13511990 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4205700224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    89.15€ / paquete de 1
    Ahorro 18.85€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-05-2027
KIMBLE™ El depósito de empaquetado para cromatografía™ KONTES, con juntas, es un depósito de vidrio borosilicato de alta resistencia diseñado para su uso con columnas de cromatografía de las series 420510 y 420550, con o sin soportes de vidrio fritado, o con adaptadores de control de flujo de la serie 420575.
  • Disponible en una variedad de tamaños y configuraciones de juntas para adaptarse a diferentes configuraciones de columnas de cromatografía
  • Fabricado a partir de vidrio borosilicato de baja extracción y expansión 33, conforme a USP los requisitos de los Tipos I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
  • Diseñado para su uso con columnas de cromatografía de las series 420510 y 420550, con o sin soportes de vidrio fritado
  • Compatible con adaptadores de control de flujo de la serie 420575
Especificaciones
Tipo Depósito de empaque con juntas
Volumen (métrico) 250 mL
Material Vidrio de borosilicato