Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Tubos de muestras de grado RMN desechables Kontes™ Kimble™ de 5 mm
Código de producto. 12683195
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
177,8 mm
203,2 mm
Cantidad:
100/paq.
50/paq.
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 100
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
12683195 203,2 mm 100/paq. paquete de 100
11873722 177,8 mm 50/paq. 50 PCS
12673195 203,2 mm 50/paq. paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12683195 Proveedor DWK LIFE SCIENCES™ N.º de proveedor 8971938100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00€
    209.65€ / paquete de 100
    Ahorro 26.35€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Para instrumentos con una intensidad de campo de, aproximadamente, 60 MHz
Cada tubo cumple estrictas especificaciones sobre el grosor de la pared, la variación y la caída con el fin de garantizar unas mediciones precisas y reproducibilidad. Tubos fabricados con precisión y diseñados para su uso en espectroscopía de RMN de alta resolución que caracteriza moléculas orgánicas mediante la medición de las frecuencias resonantes de núcleos atómicos. Las aplicaciones de investigación incluyen análisis de estructuras de polímeros y soluciones orgánicas.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I
  • Grosor de pared: 0,015 in (0,38mm)
  • La variación de la pared y la caída dependen, en parte, de la longitud del tubo
  • Todos los tubos de muestras se suministran con tapones de ajuste a presión de plástico y zonas de rotulación tratadas con chorro de arena
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 0,19 in
Longitud (métrico) 203,2 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto NMR Sample Tube
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Parte superior abierta
Diámetro exterior (métrico) 5 mm
Intensidad de campo 100 MHz
Para utilizar con (aplicación) Diseñados para su uso en espectroscopia de RMN de alta resolución
Incluye Tapón
Longitud (imperial) 8 in
Forma Cilíndrico
Grosor de la pared (imperial) 0,015 in
Grosor de la pared (métrico) 0,38 mm
Cantidad 100/paq.